Principaux documents
CLS710225
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
Caractéristiques
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-25
Plage de mesure du volume
25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Longueur
460 mm
Capacité
25.0 mL
Couleur
blue
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.