Principaux documents
CLS7102100
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
volume 100.0 mL, accuracy: 0.16 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-100
Plage de mesure du volume
100.0 mL, accuracy: 0.16 mL
Longueur
565 mm
Capacité
100.0 mL
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.