CLS7100100
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-100
Corning 7100
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.08 mL
Longueur
565 mm
Capacité
100 mL