CLS71005
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 5 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-5
Corning 7100
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.01 mL
Longueur
392 mm
Capacité
5 mL