CLS707025
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7070
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7070-25
Plage de mesure du volume
25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
D.E. × L
14 mm × 440 mm
Capacité
25.0 mL