CLS556402L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Joint
joint stopper27
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 55640-2L
Corning 55640
tol. measuring range
0.5 mL
Capacité
2,000 mL