CLS4620500
Pyrex® distilling flask
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom flask
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4620-500
Capacité
500 mL
Flacon/Fiole, D.E. × H
102 mm × 268 mm
Bras latéral, D.E. × L
9 mm × 130 mm