CLS4620125
Pyrex® distilling flask
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
round bottom flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 4620-125
Capacité
125 mL
Flacon/Fiole, D.E. × H
69 mm × 214 mm
Taille du bras latéral
mm