CLS4100125
Pyrex® flat-bottom boiling flask, short neck with 24/40 joint
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
boiling flask, flask glass, flat bottom flasks, Corning® 4100
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 4100-125
Capacité
125 mL
Taille du col
(1)