CLS396520
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 7.0 mm
Synonyme(s) :
Corning® 3965
About This Item
Produits recommandés
Description
for use with tubes
Fabricant/nom de marque
Corning 3965-20
D.E. × H
28 mm × 75 mm
D.E. de la sortie de tuyau
7.0 mm