Principaux documents
CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2105-25
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Volume
25 mL
Description générale
Corning® 2105
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.