CLS15854L
Pyrex® serum bottle
capacity 4 L
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Conditionnement
case of 8 ea
pack of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1585-4L
Diam. du col du flacon
~31 mm
Capacité
4 L
Diam. × H
165 mm × 287 mm