CDS017706
6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F3NO2
Poids moléculaire :
205.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1cc(c(cn1)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-6(8(9,10)11)5(3-12-4)7(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
MEOHLGIHUVTTHK-UHFFFAOYSA-N