CDS006785
2,3-dichloropyridine-4-boronic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4BCl2NO2
Poids moléculaire :
191.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccnc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C5H4BCl2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2,10-11H
Clé InChI
ABRTZUPJNVJMHP-UHFFFAOYSA-N