BR708104
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cap
Fabricant/nom de marque
BRAND 708104
Conditionnement
1 ea of
Longueur
105 mm
Capacité
5 and 10 mL
Catégories apparentées
Description générale
With recirculation valve
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG