BR708012
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, capacity 5, 10 mL, fine tip
, L 105 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.11
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cap
Caractéristiques
Organic
Fabricant/nom de marque
BRAND 708012
Longueur
105 mm
Capacité
5, 10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Without recirculation valve
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG