BML00194
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15BFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(C#N)C=C2F
InChI
1S/C13H15BFNO2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-9(8-16)7-11(10)15/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
FEUINZSEHIJUBU-UHFFFAOYSA-N