ALD00610
2-(4-Chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)benzonitrile
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
156-159 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1nc(nc(n1)c2c(cccc2)C#N)OC
Clé InChI
IGHRYADFCQIVJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable