Principaux documents
ALD00378
Sigma-Aldrich
Wasa-Yu MPAA Ligand
Synonyme(s) :
(S)-3-(2,6-Difluorophenyl)-2-((((4-(trichloromethyl)heptan-4- yl)oxy)carbonyl)amino)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22Cl3F2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.73
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pb
521.1 °C±50.0 °C
Densité
1.365 g/cm3±0.06 g/cm3
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)[C@@H](NC(OC(CCC)(CCC)C(Cl)(Cl)Cl)=O)CC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C18H22Cl3F2NO4/c1-3-8-17(9-4-2,18(19,20)21)28-16(27)24-14(15(25)26)10-11-12(22)6-5-7-13(11)23/h5-7,14H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-/m0/s1
Clé InChI
MYNBDMWXOQDYED-AWEZNQCLSA-N
Application
The Wasa-Yu MPAA Ligand has been reported by Yu and coworkers to promote the enantioselective C-H activation of cyclopropanes. This transformation is carried out through the coupling of organoboron reagents using palladium-mediated catalysis.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable