940917
Chloride-rich argyrodite lithium phosphorus sulfide
Li5.5PS4.5Cl1.5 solid electrolyte, powder, battery grade
Synonyme(s) :
Li-argyrodite, Lithium chloride phosphorotetrathioate sulfide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
99.5%
Forme
powder
Poids mol.
266.62 g/mol
Composition
Li5.5PS4.5Cl1.5
Conductivité
4.8 mS/cm (typical ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
Densité
1.66 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li].[S].[Cl].S=P([S-])([S-])[S-]
InChI
1S/Cl.Li.H3PS4.S/c;;2-1(3,4)5;/h;;(H3,2,3,4,5);/p-3
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable