940542
Lithium germanium phosphorus sulfide
(LGPS) solid electrolyte, powder
Synonyme(s) :
Sulfide solid electrolyte
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
application(s): battery manufacturing
Essai
99.9%
Forme
powder
Poids mol.
588.69 g/mol
Composition
Li10GeP2S12
Densité
2.0 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li].[S].[Ge].S=P([S-])([S-])[S-]
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable