920142
Lithium-6Li3 phosphate
≥95 atom % 6Li, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
6Li3PO4
Poids moléculaire :
113.02
Code UNSPSC :
12352302
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥95 atom % 6Li
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M-3
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable