Principaux documents
768510
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
About This Item
Formule linéaire :
7Li2O
Poids moléculaire :
30.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 7Li
Essai
97%
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
Clé InChI
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable