906506
HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
bio NMR: suitable
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Articles
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.