591297
13CO2/N2(RG)/O2(RG) Gas Mixture
ratio (1:78:21), 10 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
10 atom % 13C
Composition
ratio (1:78:21)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable