Principaux documents
733717
Sigma-Aldrich
3-(Methyl-d3-thio)propionaldehyde
98 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CD3SCH2CH2CHO
Poids moléculaire :
107.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
liquid
pb
165-166 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])SCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3/i1D3
Clé InChI
CLUWOWRTHNNBBU-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup