Principaux documents
607436
Sigma-Aldrich
Zinc propionate-2-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Zn(CD313CH2CO2)2
Poids moléculaire :
219.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[13CH2]C(=O)O[Zn]OC(=O)[13CH2]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/2C3H6O2.Zn/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2/i2*1D3,2+1;
Clé InChI
XDWXRAYGALQIFG-ICCUDUHRSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable