Principaux documents
722774
Sigma-Aldrich
trans-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Palmitelaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5C11H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
Clé InChI
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable