Principaux documents
T341037
4,4,5,5,6,7,7,7-OCTAFLUORO-2-HYDROXY-6-(TRIFLUOROMETHYL)HEPTYL ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9F11O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.17
Numéro MDL:
Autres remarques