Principaux documents
718696
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-13C11, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C11C20H3015N2O6
Poids moléculaire :
539.49
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Changement de masse
M+13
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1[13cH][13c]([13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13c]5[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1/i8+1,9+1,10+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1,26+1,27+1,28+1,32+1,33+1
Clé InChI
ADOHASQZJSJZBT-FVSPUPDKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable