Principaux documents
676977
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-15N2
97 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H3015N2O6
Poids moléculaire :
528.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1cc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1/i32+1,33+1
Clé InChI
ADOHASQZJSJZBT-QYIMINGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable