Principaux documents
71494
Sigma-Aldrich
Sodium diformylamide
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
Diformylimide sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(HCO)2NNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.03
Beilstein:
3567185
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (NT)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Na+].O=C[N-]C=O
InChI
1S/C2H3NO2.Na/c4-1-3-2-5;/h1-2H,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
QJXDSDLNUKLDBP-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for preparation of:
  • Functionalized condensed benzazoles
  • α-ketoheterocycles as inhibitors of Leishmania mexicana cysteine protease CPB
  • INOS inhibitor PHA-399733 via Bucherer-Bergs hydantoin synthesis
  • Antibiotic resistance (C β-lactamase AmpC ) inhibitor analogues, with improved cell permeability properties
  • BINOL- and H8-BINOL-based aryl phosphites as ligands in palladium-catalyzed asymmetric allylation and amination reactions
  • Precursors of αVβ3 integrin antagonists
Autres remarques
Modified Gabriel reagent for the synthesis of amines; mild hydrolysis to release the amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
H. Yinglin et al.
Synthesis, 122-122 (1990)
B. Gohrmann et al.
J. Prakt. Chem., 331, 819-819 (1989)
Synthesis, 615-615 (1990)