Principaux documents
637947
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethylene-2-13C bromohydrin
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1
Clé InChI
LDLCZOVUSADOIV-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup