Principaux documents
699322
Sigma-Aldrich
N-Trimethylsilylbenzaldimine
95%
Synonyme(s) :
(Benzylidene)(trimethylsilyl)amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521
pb
50-60 °C
Densité
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
Clé InChI
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.0 °F
Point d'éclair (°C)
48.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves