Principaux documents
713376
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (phenylmethylene)carbamate
≥98.0%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)benzylideneamine, N-Boc-benzaldimine, N-[Phenylmethlene]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-benzylidenecarbamate, Benzaldehyde N-(tert-butoxycarbonyl)imine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Beilstein:
6324080
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
amine
imine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
Clé InChI
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1