Principaux documents
697176
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
67-71 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable