CDS003564
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3BrClN
Poids moléculaire :
216.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrClN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H
Clé InChI
CTSHRMBLMKPDAG-UHFFFAOYSA-N