Principaux documents
687650
Sigma-Aldrich
But-3-enylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
But-1-ene-4-boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
84-90 °C
Groupe fonctionnel
allyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
Clé InChI
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable