163244
Butylboronic acid
97%
Synonyme(s) :
1-Butaneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.94
Beilstein:
1733489
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
90-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCB(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
A precursor to unsymmetric borinic acids, inhibitors of serine proteases. Reagent used to prepare chiral oxazaborolidines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1391-1391 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 116, 3151-3151 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 4419-4419 (1994)
S L Carney et al.
Analytical biochemistry, 195(1), 132-140 (1991-05-15)
We have developed techniques for the separation of unsulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo- hex-4-enopyranosyluronicacid)-D-galactose and -D-glucose), monosulfated (2-acetamido-2-deoxy-3- O-(4-deoxy-2-O-sulfo-alpha-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid)-D-galactose and 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo-hex- 4-enopyranosyluronic acid)-4-sulfo-D-galactose and -6-sulfo-D-galactose),disulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-2-O-sulfo-alpha-L-threo-hex-4- enopyranosyluronic acid)-4-sulfo-D-galactose and -6-sulfo-D-galactose and 2-acet-amido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo-hex-4-enopy- ranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose), and trisulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-2-O- sulfo-alpha-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose) isomers of chondroitin
A gas Chromatographic procedure for quantitation of ethylene glycol in postmortem blood.
D W Robinson et al.
Journal of analytical toxicology, 5(2), 69-72 (1981-03-01)