657204
Sodium Octanoate-2,4,6,8-13C4
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Octanoic acid-2,4,6,8-13C4 sodium
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1;
Clé InChI
BYKRNSHANADUFY-VGFFGMLCSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable