Principaux documents
609919
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(4-hydroxy-18O)
95 atom % 18O
Synonyme(s) :
L-4-Hydroxy-18O-phenylalanine
About This Item
Formule linéaire :
4-(H18O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
183.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Poids mol.
183.1 by atom % calculation (95 atom % 18O)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccc([18OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+2
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-KBDDTQJTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable