Principaux documents
654515
Sigma-Aldrich
2-(Methyl-13C,d3-thio)adenine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5D3H4N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.23
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
295-296 °C (dec.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])Sc1nc(N)c2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1+1D3
Clé InChI
FXGXEFXCWDTSQK-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable