Principaux documents
798231
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
Synonyme(s) :
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.89 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.12
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥90% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
Clé InChI
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable