Principaux documents
605980
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
DL-Mevalonic-5-13C lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H10O3
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
150 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC1(O)C[13CH2]CC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i3+1
Clé InChI
JYVXNLLUYHCIIH-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup