Principaux documents
492450
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C4H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
150 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
Clé InChI
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C