Principaux documents
588415
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
126 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
Clé InChI
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Cross coupling reactions with quinones or aromatic amines
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
  • Ruphos-mediated Suzuki cross coupling reactions
Remarque sur l'analyse
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable