Principaux documents
394602
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-d5
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6D5I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.04
Beilstein:
2502031
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6161 (lit.)
pb
188 °C (lit.)
Pf
-29 °C (lit.)
Densité
1.868 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
SNHMUERNLJLMHN-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2