Principaux documents
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
Iodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
209-719-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.41 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 77 °C
Solubilité
0.34 g/L (experimental)
Densité
1.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup