Merck
Strona głównaTestowanie patogenów i zepsuciaSystem szybkich testów mikrobiologicznych HybriScan®
System szybkich testów mikrobiologicznych HybriScan®
Rutynowa kontrola zanieczyszczenia mikrobiologicznego w produkcji żywności, od surowców po gotowe produkty, konwencjonalne standardowe metody oparte na hodowli są czasochłonne i często wymagają od 2 do 15 dni na uzyskanie wyników. Nasze testy HybriScan® zapewniają szybkie i dokładne wykrywanie molekularne organizmów powodujących psucie się żywności i patogenów, bez konieczności stosowania drogich metod PCR. Molekularny system przesiewowy HybriScan® jest odpowiedni do kontroli bezpieczeństwa i jakości napojów, wody i żywności.
Szybka metoda mikrobiologiczna: Hybrydyzacja kanapkowa
System HybriScan® opiera się na wykrywaniu specyficznego dla mikroorganizmów rRNA przy użyciu hybrydyzacji kanapkowej. Metoda ta wymaga jedynie wirówki, mieszalnika termicznego i opcjonalnego czytnika mikropłytek. Pełną analizę można przeprowadzić w ciągu 2 godzin w przypadku zestawu HybriScan®D (zestawy ilościowe) i około 1 godziny w przypadku zestawu HybriScan®I (zestawy identyfikacyjne). Wyniki jakościowe można określić naocznie lub, w przypadku pomiarów ilościowych, użyć czytnika mikropłytek.
Proces przesiewowy systemu HybriScan® obejmuje wstępną hodowlę próbki w bulionie wzbogacającym. Po odwirowaniu próbka jest inkubowana, immobilizowana, oczyszczana i ostatecznie wykrywana z odczytem dostępnym w czasie krótszym niż 10 minut. Całkowity czas analizy zajmuje do 2-2,5 godziny.
Rysunek 1.System przesiewowy HybriScan® z czasem analizy wynoszącym około 2-2,5 godziny.
Czułość, specyficzność i elastyczność hybrydyzacji kanapkowej
Hybrydyzacja kanapkowa jest bardzo czuła i może wykryć attomole docelowych cząsteczek rRNA w drożdżach lub bakteriach.1-3 Te typy komórek zawierają dużą liczbę rybosomów zawierających rRNA; pojedyncza komórka zawiera zatem kilka tysięcy kopii rRNA, ale tylko jedną kopię DNA. Hybrydyzacja kanapkowa zapewnia czułość w surowych próbkach biologicznych, ponieważ nie jest podatna na zakłócenia matrycy. Dzięki zastosowaniu specyficznych sond, system HybriScan® umożliwia wykrywanie zarówno rodzaju, jak i gatunku, a zatem ma zastosowanie w wielu dziedzinach analitycznych, w tym w monitorowaniu zawartości drobnoustrojów w piwie, winie, napojach bezalkoholowych, wodzie pitnej, szerokiej gamie produktów spożywczych i ściekach.
Zestawy HybriScan® do wykrywania i identyfikacji mikroorganizmów
Rysunek 2.Technologia HybriScan®
  • Wykrywa tylko żywe mikroorganizmy - minimalizuje fałszywie dodatnie wyniki z martwych bakterii
  • Nie jest wrażliwy na matrycę próbki
  • Wykrywanie specyficzne dla rodzaju i gatunku
  • Wyniki w zaledwie 2 godziny po wzbogaceniu
  • Szeroki zakres zastosowań: piwo, wino, napoje bezalkoholowe, woda pitna, żywność i ścieki
  • Może być stosowany do wykrywania drobnoustrojów niekulturowalnych
HybriScan® Kalkulator liczby bakterii w ściekach
Dla naszych zestawów do ścieków - (HybriScan®D Ścieki Microthrix parvicellaHybriScan®D Całkowita liczba bakterii w ściekach), udostępniamy arkusz Excela (poniżej) do obliczania całkowitej liczby bakterii, liczby Microthrix i stosunku Microthrix: Całkowita liczba bakterii.
Zestawy HybriScan®D (do wykrywania)
Loading
Zestawy HybriScan® I (do identyfikacji)
Loading
Referencje
1.
Huhtamella S, Leinonen M, Nieminen T, Fahnert B, Myllykoski L, Breitenstein A, Neubauer P. 2007. RNA-based sandwich hybridisation method for detection of lactic acid bacteria in brewery samples. Journal of Microbiological Methods. 68(3):543-553. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2006.10.009
2.
Leskelä T, Tilsala-Timisjärvi A, Kusnetsov J, Neubauer P, Breitenstein A. 2005. Sensitive genus-specific detection of Legionella by a 16S rRNA based sandwich hybridization assay. Journal of Microbiological Methods. 62(2):167-179. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2005.02.008
3.
Rautio J, Barken K, Lahdenperä J, Breitenstein A, Molin S, Neubauer P. 2003. Microb Cell Fact. 2(1):4. https://doi.org/10.1186/1475-2859-2-4