DiluCult™ rozcieńczalnik grawimetryczny i homogenizator próbek
Zautomatyzowane rozcieńczanie próbek żywności i przygotowywanie pożywek
Dokładne wyniki badań mikrobiologicznych zależą od jakości przygotowywania pożywek i próbek żywności. Aby usprawnić proces wzbogacania próbek, oferujemy rozcieńczalniki grawimetryczne DiluCult™. Te zautomatyzowane rozcieńczalniki grawimetryczne z dwiema zintegrowanymi pompami zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić pracę w szafie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Rozcieńczalniki są kompaktowe, zajmują mniej miejsca i zawierają wyjmowaną tacę ociekową, która zapewnia wolne od bałaganu miejsce pracy.
Zoptymalizuj przygotowywanie i dozowanie pożywek hodowlanych dzięki naszemu nowemu systemowi ReadyStream®, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.
Właściwości urządzeń DiluCult™ i DiluCult™ 2<
Nasze DiluCult™ i DiluCult™ 2 przyrządy są przeznaczone do automatycznego rozcieńczania próbek żywności za pomocą niezbędnych pożywek wzbogacających w celu zwiększenia wydajności pracy. Można je łatwo skalibrować za pomocą certyfikowanej wagi. Urządzenie to znajduje zastosowanie w testach patogenów i zepsucia w przemyśle spożywczym i napojów. Wybierz konkretny współczynnik rozcieńczenia na interfejsie użytkownika lub przełącz się na tryb dozowania do innych zastosowań.
- Rozcieńczalnik DiluCult™ to prosty i elastyczny przyrząd do precyzyjnego rozcieńczania, który można dostosować do własnych potrzeb. Dopuszczalna waga tego urządzenia wynosi do 3 kg
- Urządzenie DiluCult™ 2 posiada zrobotyzowane ramię dozujące dla większego bezpieczeństwa i może być używane do rozcieńczania dużych próbek zbiorczych o masie do 5 kg
- Rozcieńczalniki działają w trzech trybach dozowania: szybki przepływ o niższej dokładności, standardowy przepływ o standardowej dokładności i powolny przepływ zapewniający maksymalną dokładność
Zautomatyzowane rozcieńczalniki grawimetryczne DiluCult™ i DiluCult™ 2
Zalety:
- Automatyzacja powtarzalnych kroków przepływu pracy
- Zmniejszenie czasu pracy i liczby błędów
- DiluCult™ 2 urządzenie idealne do łączenia próbek
- DiluCult™ Booster Pump - dodatkowa pompa do szybszego dozowania mediów
Przygotowanie próbki
Uchwyt na torbę DiluCultTM
Akcesorium DiluCultTM
Homogenizator próbek wzbogacających: Blender do homogenizacji próbek żywności
W celu wydajnego przygotowania stałych próbek żywności, wypróbuj nasz homogenizator próbek wzbogacających (ESH) z zabezpieczającą tacą zanurzeniową. ESH służy do automatycznej homogenizacji próbek wzbogaconej żywności z pożywką wzbogacającą. Dzięki 2 wyjmowanym i autoklawowalnym łopatkom masującym, ESH jest niezwykle łatwy do czyszczenia. Urządzenie posiada wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy, który służy jako panel sterowania, na którym można ustawić zmienną prędkość i czas. Maksymalna objętość dla tego urządzenia wynosi 400 ml. Odstęp między drzwiczkami okna a łopatkami można regulować ręcznie, aby lepiej dostosować się do określonych typów próbek.
Homogenizator wzbogaconej próbki (ESH)
Zalety:
- Szybka homogenizacja dużych próbek
- Dokładność: Regulowana prędkość, czas i siła mieszania
- Łatwy w użyciu: Proste procedury czyszczenia i przyjazny dla użytkownika interfejs
Homogenizator Blender Worek filtrujący
Jednostka dozująca nośniki ReadyStream®
ReadyStream® System przygotowywania pożywek hodowlanych na żądanie
Nowy, rewolucyjny system ReadyStream® przygotowuje i dozuje do 100 litrów wstępnie ogrzanego podłoża hodowlanego na żądanie, w dogodnym dla użytkownika momencie, za naciśnięciem przycisku. W razie potrzeby system rozcieńcza stężone pożywki sterylną wodą i dozuje pożywki do woreczka na próbki przy minimalnej interwencji użytkownika.